Imprimer
3-m-Tolyloxypropylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470094-1G OR470094-5G
APOSOR470094-1GEA 256 EUR
APOSOR470094-1G APOSOR470094-5G
3-m-Tolyloxypropylamine
3-m-Tolyloxypropylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271804
Numéro CAS: 26646-51-5