2'-Méthylacétanilide 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
o-Acetotoluidide, o-Acetotoluidid, N-(o-Tolyl)acetamide, N-(2-Methylphenyl)acetamide
OR4696-1KG
OR4696-250G
OR4696-25G
APOSOR4696-1KGEA
743
EUR
APOSOR4696-1KG
APOSOR4696-250G
APOSOR4696-25G
2'-Méthylacétanilide 98+%
2'-Méthylacétanilide
Formule:
C₉H₁₁NO Point d'ébullition: 296 °C Point de fusion: 109…110 °C Densité: 1.16 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014961 Numéro CAS: 120-66-1 EINECS: 204-414-4 |