Imprimer
3-Méthoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4691-1G OR4691-5G OR4691-25G
APOSOR4691-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4691-1G APOSOR4691-5G APOSOR4691-25G
3-Méthoxypyridine
3-Méthoxypyridine
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 65 °C/15mmHg
Densité: 1.083 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673022
Numéro CAS: 7295-76-3