Imprimer
Bromure de tétraoctylammonium
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tetra-n-octylammonium bromide
OR4675-100G OR4675-25G OR4675-500G
APOSOR4675-100GEA 26.1 EUR
APOSOR4675-100G APOSOR4675-25G APOSOR4675-500G
Bromure de tétraoctylammonium
Bromure de tétraoctylammonium
Formule: C₃₂H₆₈BrN
MW: 546.8 g/mol
Point de fusion: 95…99 °C
Point d'éclair: 100
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011863
Numéro CAS: 14866-33-2