Imprimer
Isocyanate de 2,5-diméthylphényle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46742-1G OR46742-5G OR46742-25G
APOSOR46742-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46742-1G APOSOR46742-5G APOSOR46742-25G
Isocyanate de 2,5-diméthylphényle 95%
Isocyanate de 2,5-diméthylphényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₉H₉NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013854
Numéro CAS: 40397-98-6