Imprimer
3-(Hydroxymethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46738-1G OR46738-250MG OR46738-500MG OR46738-5G
APOSOR46738-1GEA 137 EUR
APOSOR46738-1G APOSOR46738-250MG APOSOR46738-500MG APOSOR46738-5G
3-(Hydroxymethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
3-(Hydroxymethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
Formule: C₈H₇NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074863
Numéro CAS: 72679-97-1