Imprimer
5-Hydroxy-2,1,3-benzothiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46736-1G OR46736-250MG OR46736-500MG
APOSOR46736-1GEA 641 EUR
APOSOR46736-1G APOSOR46736-250MG APOSOR46736-500MG
5-Hydroxy-2,1,3-benzothiadiazole
5-Hydroxy-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₆H₄N₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00457955
Numéro CAS: 768-10-5