Imprimer
1-Isobutyl-1H-pyrrole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46713-1G OR46713-250MG OR46713-500MG
APOSOR46713-1GEA 302 EUR
APOSOR46713-1G APOSOR46713-250MG APOSOR46713-500MG
1-Isobutyl-1H-pyrrole
1-Isobutyl-1H-pyrrole
Formule: C₈H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12187092
Numéro CAS: 20884-13-3