Imprimer
3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46704-250MG OR46704-500MG
APOSOR46704-250MGEA 249 EUR
APOSOR46704-250MG APOSOR46704-500MG
3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
Formule: C₁₁H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21333135
Numéro CAS: 1346497-81-1