Imprimer
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-isoindole-1-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46666-100MG OR46666-50MG
APOSOR46666-100MGEA 328 EUR
APOSOR46666-100MG APOSOR46666-50MG
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-isoindole-1-carboxylic acid
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-isoindole-1-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09751572
Numéro CAS: 204068-75-7