Imprimer
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR46664-1G OR46664-250MG
APOSOR46664-1GEA 313 EUR
APOSOR46664-1G APOSOR46664-250MG
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid 97%
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142.16 g/mol
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00797988
Numéro CAS: 18709-01-8