Imprimer
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46653-1G OR46653-250MG OR46653-500MG
APOSOR46653-1GEA 384 EUR
APOSOR46653-1G APOSOR46653-250MG APOSOR46653-500MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄BrClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00985201
Numéro CAS: 4068-58-0