Imprimer

[1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropyl]methylamine

Fournisseur: Apollo Scientific

OR46641-1G OR46641-250MG
APOSOR46641-1GEA 384 EUR
APOSOR46641-1G APOSOR46641-250MG
[1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropyl]methylamine
[1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropyl]methylamine
Formule: C₁₁H₁₅NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07374430
Numéro CAS: 886365-93-1

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR