Imprimer
N2-Cyclopentyl-2,3-pyridinediamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46624-1G OR46624-250MG OR46624-500MG
APOSOR46624-1GEA 451 EUR
APOSOR46624-1G APOSOR46624-250MG APOSOR46624-500MG
N2-Cyclopentyl-2,3-pyridinediamine
N2-Cyclopentyl-2,3-pyridinediamine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692158
Numéro CAS: 951523-75-4