Imprimer
Isopropoxyacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46564-1G OR46564-250MG OR46564-5G
APOSOR46564-1GEA 0 EUR
APOSOR46564-1G APOSOR46564-250MG APOSOR46564-5G
Isopropoxyacetic acid 98%
Isopropoxyacetic acid
Formule: C₅H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09055367
Numéro CAS: 33445-07-7