Dichlorure de malonyle
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR46548-10G
OR46548-25G
OR46548-100G
APOSOR46548-10GEA
0
EUR
APOSOR46548-10G
APOSOR46548-25G
APOSOR46548-100G
Dichlorure de malonyle
Dichlorure de malonyle
Formule:
C₃H₂Cl₂O₂ Point d'ébullition: 53…55 °C/19mmHg Densité: 1,45 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 47 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000735 Numéro CAS: 1663-67-8 EINECS: 216-772-9 ONU: 2920 ADR: 8+3,II |