Imprimer
Ether diphénylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
OR46509-100G OR46509-1KG OR46509-500G
APOSOR46509-100GEA 21.9 EUR
APOSOR46509-100G APOSOR46509-1KG APOSOR46509-500G
Ether diphénylique
Ether diphénylique
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170.21 g/mol
Point d'ébullition: 258…260 °C
Point de fusion: 25…27 °C
Densité: 1.073 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003034
Numéro CAS: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
ONU: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 12,07442