Imprimer
Chelidonic acid monohydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Oxo-4H-pyran-2,6-dicarboxylic acid monohydrate, 2,6-Dicarboxy-4-oxo-4H-pyran monohydrate
OR46508-100G OR46508-25G OR46508-5G
APOSOR46508-100GEA 702 EUR
APOSOR46508-100G APOSOR46508-25G APOSOR46508-5G
Chelidonic acid monohydrate
Chelidonic acid monohydrate
Formule: C₇H₄O₆.H₂O
Point de fusion: 265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149433
Numéro CAS: 6003-94-7