Imprimer
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46507-10G OR46507-1G OR46507-5G
APOSOR46507-10GEA 0 EUR
APOSOR46507-10G APOSOR46507-1G APOSOR46507-5G
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅Br₂N
Point de fusion: 74…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036225
Numéro CAS: 73112-16-0