Imprimer
3-Methoxypyridin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-methoxypyridine
OR46502-1G OR46502-100MG OR46502-250MG OR46502-500MG
APOSOR46502-1GEA 0 EUR
APOSOR46502-1G APOSOR46502-100MG APOSOR46502-250MG APOSOR46502-500MG
3-Methoxypyridin-4-amine
3-Methoxypyridin-4-amine
Formule: C6H8N2O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991938
Numéro CAS: 52334-90-4