Imprimer
Tricyclohexylphosphine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46341-100G OR46341-25G OR46341-5G
APOSOR46341-100GEA 163 EUR
APOSOR46341-100G APOSOR46341-25G APOSOR46341-5G
Tricyclohexylphosphine 97%
Tricyclohexylphosphine
Formule: C₁₈H₃₃P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003853
Numéro CAS: 2622-14-2