Imprimer
1-Bromo-3,5-diméthoxybenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46227-100G OR46227-25G
APOSOR46227-100GEA 108 EUR
APOSOR46227-100G APOSOR46227-25G
1-Bromo-3,5-diméthoxybenzène 97%
1-Bromo-3,5-diméthoxybenzène
Formule: C₈H₉BrO₂
Point de fusion: 62…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200685
Numéro CAS: 20469-65-2