Imprimer
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46221-1G OR46221-5G
APOSOR46221-1GEA 0 EUR
APOSOR46221-1G APOSOR46221-5G
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 148…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111606
Numéro CAS: 89581-38-4