6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR46205-1G
OR46205-5G
OR46205-10G
APOSOR46205-1GEA
21.9
EUR
APOSOR46205-1G
APOSOR46205-5G
APOSOR46205-10G
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Formule:
C₆H₇BrN₂ Point de fusion: 115…116 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11036206 Numéro CAS: 73895-98-4 |