Imprimer
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4612-1G OR4612-250MG
APOSOR4612-1GEA 139 EUR
APOSOR4612-1G APOSOR4612-250MG
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Formule: C₈H₇Cl₂NO
MW: 204.06 g/mol
Point de fusion: 167…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205142
Numéro CAS: 175278-27-0