Imprimer
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Azaindole-3-carboxaldehyde
OR46103-1G OR46103-5G OR46103-10G
APOSOR46103-1GEA 88.6 EUR
APOSOR46103-1G APOSOR46103-5G APOSOR46103-10G
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146.1460 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11877845
Numéro CAS: 276862-85-2