Imprimer
3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46093-100G OR46093-25G OR46093-5G
APOSOR46093-100GEA 418 EUR
APOSOR46093-100G APOSOR46093-25G APOSOR46093-5G
3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₂BrClN₂O₂
Point de fusion: 49…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368836
Numéro CAS: 31872-63-6