Imprimer
3-Bromo-5-iodoanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46092-1G OR46092-5G
APOSOR46092-1GEA 0 EUR
APOSOR46092-1G APOSOR46092-5G
3-Bromo-5-iodoanisole
3-Bromo-5-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12547766
Numéro CAS: 915412-18-9