Imprimer
2-Bromo-4-iodophenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46077-10G OR46077-1G OR46077-5G
APOSOR46077-10GEA 416 EUR
APOSOR46077-10G APOSOR46077-1G APOSOR46077-5G
2-Bromo-4-iodophenol 97%
2-Bromo-4-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
MW: 298.9038 g/mol
Point de fusion: 48…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870189
Numéro CAS: 133430-98-5