Imprimer
5-Méthoxy-2-méthylindole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46076-25G OR46076-5G
APOSOR46076-25GEA 260 EUR
APOSOR46076-25G APOSOR46076-5G
5-Méthoxy-2-méthylindole 97%
5-Méthoxy-2-méthylindole
Formule: C₁₀H₁₁NO
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005620
Numéro CAS: 1076-74-0