Imprimer
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoic acid
OR46070-1G OR46070-5G OR46070-25G OR46070-10G
APOSOR46070-1GEA 37.7 EUR
APOSOR46070-1G APOSOR46070-5G APOSOR46070-25G APOSOR46070-10G
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid
Formule: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250.4771 g/mol
Point de fusion: 225…229 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04035658
Numéro CAS: 41198-02-1