Imprimer
4-Methyl-1H-1,2,3-triazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46054-1G OR46054-250MG
APOSOR46054-1GEA 424 EUR
APOSOR46054-1G APOSOR46054-250MG
4-Methyl-1H-1,2,3-triazole
4-Methyl-1H-1,2,3-triazole
Formule: C₃H₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14706836
Numéro CAS: 27808-16-8