Imprimer
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46050-1G OR46050-5G OR46050-10G OR46050-25G
APOSOR46050-1GEA 0 EUR
APOSOR46050-1G APOSOR46050-5G APOSOR46050-10G APOSOR46050-25G
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 98%
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
Point de fusion: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234255
Numéro CAS: 30818-28-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III