Imprimer
7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46043-1G OR46043-5G
APOSOR46043-1GEA 0 EUR
APOSOR46043-1G APOSOR46043-5G
7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formule: C₈H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774199
Numéro CAS: 321436-06-0