Imprimer
5-Bromothiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR46041-1G OR46041-25G OR46041-5G
APOSOR46041-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46041-1G APOSOR46041-25G APOSOR46041-5G
5-Bromothiazole 97%
5-Bromothiazole
Formule: C₃H₂BrNS
MW: 164.03 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C/18mmHg
Densité: 1.835 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76.7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07787394
Numéro CAS: 3034-55-7