Imprimer
(R)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4604-1G OR4604-5G
APOSOR4604-1GEA 0 EUR
APOSOR4604-1G APOSOR4604-5G
(R)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
(R)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
Formule: C₄H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461720
Numéro CAS: 1072015-52-1