Imprimer
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinaldehyde
OR46032-1G OR46032-5G
APOSOR46032-1GEA 98.9 EUR
APOSOR46032-1G APOSOR46032-5G
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BNO₃
MW: 233.074 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04038759
Numéro CAS: 848093-29-8