Imprimer
Dibromomalonate de diéthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR46029-100G OR46029-25G
APOSOR46029-100GEA 89.9 EUR
APOSOR46029-100G APOSOR46029-25G
Dibromomalonate de diéthyle
Dibromomalonate de diéthyle
Formule: C₇H₁₀Br₂O₄
Point d'ébullition: 108…110 °C/4mmHg
Densité: 1.68 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015154
Numéro CAS: 631-22-1
EINECS: 211-151-9
ONU: 1760
ADR: 8,III