Imprimer
2-Nitrobenzyle chlorure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-o-nitrotoluene, alpha-Chloro-2-nitrotoluene
OR46019-5G OR46019-1G
APOSOR46019-5GEA 71.2 EUR
APOSOR46019-5G APOSOR46019-1G
2-Nitrobenzyle chlorure 98%
2-Nitrobenzyle chlorure
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Point d'ébullition: 127…133 °C/10mmHg
Point de fusion: 46…48 °C
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007185
Numéro CAS: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
ONU: 3261
ADR: 8 II