Imprimer
Resveratrol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: trans-3,4,5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(4-Hydroxystyryl)benzene-1,3-diol
OR46018-100G OR46018-500G OR46018-1KG
APOSOR46018-100GEA 98.6 EUR
APOSOR46018-100G APOSOR46018-500G APOSOR46018-1KG
Resveratrol 99%
Resveratrol
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228.25 g/mol
Point de fusion: 261…267 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133799
Numéro CAS: 501-36-0
Merck Index: 12,08326