Imprimer
p-Toluenesulphonyl cyanide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonyl cyanide, Tosyl cyanide
OR46010-1G OR46010-5G OR46010-25G
APOSOR46010-1GEA 29 EUR
APOSOR46010-1G APOSOR46010-5G APOSOR46010-25G
p-Toluenesulphonyl cyanide 97%
p-Toluenesulphonyl cyanide
Formule: C₈H₇NO₂S
MW: 181.21 g/mol
Point d'ébullition: 105…106 °C
Point de fusion: 47…50 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009977
Numéro CAS: 19158-51-1
EINECS: 242-849-1
ONU: 3261
ADR: 8 II