Imprimer
Anhydride tétrachlorophtalique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR460073-1KG OR460073-500G OR460073-10KG OR460073-100G
APOSOR460073-1KGEA 255 EUR
APOSOR460073-1KG APOSOR460073-500G APOSOR460073-10KG APOSOR460073-100G
Anhydride tétrachlorophtalique 97%
Anhydride tétrachlorophtalique
Formule: C₈Cl₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005920
Numéro CAS: 117-08-8
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III