Imprimer
2,3-Dibromopentane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR460065-1G OR460065-5G
APOSOR460065-1GEA 104 EUR
APOSOR460065-1G APOSOR460065-5G
2,3-Dibromopentane
2,3-Dibromopentane
Formule: H₃C(BrCH)₂CH₂CH₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 5398-25-4