Imprimer
2,2-Dichloropropane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR460063-100G OR460063-25G OR460063-5G
APOSOR460063-100GEA 0 EUR
APOSOR460063-100G APOSOR460063-25G APOSOR460063-5G
2,2-Dichloropropane
2,2-Dichloropropane
Formule: C₃H₆Cl₂
Point d'ébullition: 68…69 °C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000812
Numéro CAS: 594-20-7
EINECS: 209-832-0
ONU: 1993
ADR: 3,II