Imprimer
3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR460040-100G OR460040-25G OR460040-5G
APOSOR460040-100GEA 0 EUR
APOSOR460040-100G APOSOR460040-25G APOSOR460040-5G
3-Hydroxypiperidine hydrochloride
3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012772
Numéro CAS: 64051-79-2