Imprimer
4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR460009-1G OR460009-250MG OR460009-5G
APOSOR460009-1GEA 268 EUR
APOSOR460009-1G APOSOR460009-250MG APOSOR460009-5G
4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
Formule: C₉H₂₀ClN
Point de fusion: 302…303 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865119
Numéro CAS: 69682-13-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III