Imprimer
Ethyl-(S)-2-oxiranylacetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR4600-500MG OR4600-1G
APOSOR4600-500MGEA 1090 EUR
APOSOR4600-500MG APOSOR4600-1G
Ethyl-(S)-2-oxiranylacetate 97%
Ethyl-(S)-2-oxiranylacetate
Formule: C₆H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672889
Numéro CAS: 112083-63-3