Imprimer
5-Bromo-2-iodo-m-xylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-1,3-dimethyl-2-iodobenzene
OR4596-100G OR4596-25G OR4596-5G
APOSOR4596-100GEA 154 EUR
APOSOR4596-100G APOSOR4596-25G APOSOR4596-5G
5-Bromo-2-iodo-m-xylène 98%
5-Bromo-2-iodo-m-xylène
Formule: C₈H₈BrI
MW: 310.96 g/mol
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094656
Numéro CAS: 206559-43-5