Imprimer
Chlorure de 3,5-diméthylbenzènesulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, m-Xylene-5-sulphonyl chloride
OR4582-1G OR4582-25G OR4582-5G
APOSOR4582-1GEA 26.1 EUR
APOSOR4582-1G APOSOR4582-25G APOSOR4582-5G
Chlorure de 3,5-diméthylbenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 3,5-diméthylbenzènesulfonyle
Formule: C₈H₉ClO₂S
MW: 204.68 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094655
Numéro CAS: 2905-27-3
ONU: 3261
ADR: 8 II