Imprimer
4-Allyl-3-thiosemicarbazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4563-1G OR4563-5G
APOSOR4563-1GEA 58 EUR
APOSOR4563-1G APOSOR4563-5G
4-Allyl-3-thiosemicarbazide
4-Allyl-3-thiosemicarbazide
Formule: C₄H₉N₃S
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007619
Numéro CAS: 3766-55-0